Få mere at vide
Lovibond™ Total klorpulver Packs™
Artikelnummer. 15351655
Skift visning
Mængde:
100 pakke
1000 pakke
Rækkevidde:
0 til 2 mg/L
0 til 3,5 mg/L
0 til 5 mg/L
Volumen (engelsk):
0,16 oz.
0,33 oz.
0,84 oz.
Volumen (metrisk):
5 ml
10 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Rækkevidde Volumen (engelsk) Volumen (metrisk) unitSize
15351655 100 pakke 0 til 5 mg/L 0,84 oz. 25 ml Pakke med 100
15351645 100 pakke 0 til 3,5 mg/L 0,16 oz. 5 ml Pakke med 100
15361645 1000 pakke 0 til 3,5 mg/L 0,16 oz. 5 ml Pakke med 1000
11709039 1000 pakke 0 til 2 mg/L 0,33 oz. 10 ml Pakke med 1000
15341655 1000 pakke 0 til 2 mg/L 0,33 oz. 10 ml Pakke med 1000
11718999 100 pakke 0 til 2 mg/L 0,33 oz. 10 ml Pakke med 100
10402345 100 pakke 0 til 2 mg/L 0,33 oz. 10 ml Pakke med 100
11719039 1000 pakke 0 til 5 mg/L 0,84 oz. 25 ml Pakke med 1000
15361655 1000 pakke 0 til 5 mg/L 0,84 oz. 25 ml Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15351655 Leverandør Lovibond™ Leverandørnr. 530130
Forudmålte enhedsdosis DPD-reagenser til test af vandkvalitet
  • Til brug i SC450™ Kolorimetre og Aqua Comparator™ Testsæt
  • Også velegnet til brug i Hach™ instrumenter og testsæt
  • Let at åbne, forseglede foliepakker eliminerer risikoen for krydskontaminering
  • Tilgængelig til 5, 10 og 25 ml prøvestørrelser
  • Forlænget holdbarhed på op til 5 år
Kommunal test af drikkevand og spildevand; Industrielt spildevand og proceskontroltest; Miljøtest af vand
Overholdelse
US EPA-accepteret DPD-metode
Tekniske data
Certificeringer/compliance US EPA
Volumen (metrisk) 25 ml
Format Pulver
Til brug med (applikation) Kommunal drikkevands- og spildevandstestning, industrispildevands- og proceskontroltest, miljøvandtestning
Til brug med (udstyr) SC450 kolorimeter og Aqua Comparator™ testsæt, Hach™ instrumenter og testsæt, spektrofotometer
Mængde 100 pakke
Rækkevidde 0 til 5 mg/L
Type DPD total klorreagens
Volumen (engelsk) 0,84 oz.