Få mere at vide
Lovibond™ Total klorpulver Packs™
Mængde:
100 pakke
1000 pakke
Rækkevidde:
0 til 2 mg/L
0 til 3,5 mg/L
0 til 5 mg/L
Volumen (engelsk):
0,16 oz.
0,33 oz.
0,84 oz.
Volumen (metrisk):
5 ml
10 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Beskrivelse
Forudmålte enhedsdosis DPD-reagenser til test af vandkvalitet
- Til brug i SC450™ Kolorimetre og Aqua Comparator™ Testsæt
- Også velegnet til brug i Hach™ instrumenter og testsæt
- Let at åbne, forseglede foliepakker eliminerer risikoen for krydskontaminering
- Tilgængelig til 5, 10 og 25 ml prøvestørrelser
- Forlænget holdbarhed på op til 5 år
Kommunal test af drikkevand og spildevand; Industrielt spildevand og proceskontroltest; Miljøtest af vand
Overholdelse
US EPA-accepteret DPD-metode
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | US EPA |
| Volumen (metrisk) | 10 ml |
| Format | Pulver |
| Til brug med (applikation) | Kommunal drikkevands- og spildevandstestning, industrispildevands- og proceskontroltest, miljøvandtestning |
| Til brug med (udstyr) | SC450 kolorimeter og Aqua Comparator™ testsæt, Hach™ instrumenter og testsæt, spektrofotometer |
| Mængde | 1000 pakke |
| Rækkevidde | 0 til 2 mg/L |
| Type | DPD total klorreagens |
| Volumen (engelsk) | 0,33 oz. |