Få mere at vide
Lovibond™ Sulfat 4 pulver Packs™
Artikelnummer. 15361675
Skift visning
Mængde:
100 pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15361675 100 pakke Pakke med 100
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15361675 Leverandør Lovibond™ Leverandørnr. 532160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.00 DKK
    196.61 DKK / Pakke med 100
    Spare 66.39 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Forudmålt enhedsdosisreagens til test af vandkvalitet
  • Tilbyder samme høje kvalitetsstandarder som tabletreagenser
  • Kemiske egenskaber er velegnede til brug med Hach™ kolorimetre, spektrofotometre og testsæt
  • Bare riv op Powder Pack og hæld reagens i prøven
  • Stort design gør dem nemmere at håndtere
  • “Nem åbning” notch gør det nemt at rive pakken op
  • Opret nemt“ V” , for at give brugeren mulighed for at hælde reagens i prøven
  • Affaset kant forhindrer reagens i at sætte sig fast i hjørner
Kommunal test af drikkevand og spildevand; Industrielt spildevand og proceskontroltest; Miljøtest af vand
Tekniske data
Certificeringer/compliance US EPA
Farve Hvid
Sammensætning Citronsyre 50 til 60 %, Bariumchloriddihydrat 40 til 50 %
pH-område 2.3
Volumen (metrisk) 10 mL
Format Pulver
Til brug med (applikation) Kommunal drikkevands- og spildevandstestning, industrispildevands- og proceskontroltest, miljøvandtestning
Til brug med (udstyr) Hach™ and other manufacturers test kits, colorimeters and spectrophotometers
Mængde 100 pakke
Rækkevidde 0 til 70 mg/L
Opbevaringskrav 20 °C
Type Sulfat 4-reagens
Volumen (engelsk) 0,33 oz.