Få mere at vide
Lovibond™ PD250 Reagens Dispenser Refill: DPD fri klor og total klor
Artikelnummer. 15301715
Mængde:
250 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 15301715
Brand: Lovibond™ 530160
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med SC450 Klor og pH kolorimeter, MC500 kolorimeter og SP600 spektrofotometer
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til klortestning
Til brug med (udstyr) Brugt med SC450 klor og pH kolorimeter, MC500 kolorimeter og SP600 spektrofotometer
Inkluderer Indeholder 1 hætteglas med DPD-frit klorreagens og 1 hætteglas med DPD totalklorreagens
Mængde 250 prøver
Type Erstatningsfri og total klorreagens
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2 x 250 TESTS VARIO POWDER FREE&TOTAL CHLORINE .
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: potassium iodide, EDTA