Få mere at vide
Lovibond™ Model 711-A Nesslerizer System Nessler Tubes
Artikelnummer. 10668342
Skift visning
Længde (metrisk):
250 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10668342 250 mm Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 10668342 Leverandør Lovibond™ Leverandørnr. 354200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1920.00 DKK
    1410.18 DKK / Pakke med 2
    Spare 509.82 DKK
    26% Slukket
Se alle kampagner
Sæt med to klare glas Nessler rør
  • Vandprøverør
  • Stilængde: 250 mm (9,8 tommer)
  • Stempel medfølger
  • Bruges til sammenligning af vandfarve
  • Kompatibel med: Lovibond Nessslerizer System 711-A1 (FS Kat. nr. 15-405-311)
Tekniske data
Materiale Glas
Farve Klar
Længde (metrisk) 250 mm
Til brug med (udstyr) 711-A1 Orbeco-Hellige™ /Lovibond™ nessslerizer system
Til brug med (applikation) Vandfarve sammenligning
Inkluderer Stempler