Få mere at vide
Lovibond™ MINIKITS testsæt: Kvaternære ammoniumforbindelser
Artikelnummer. 10686911
Skift visning
Antal prøver:
50
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Antal prøver Pakningsstørrelse
10686911 50 Hver
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10686911 Leverandør Lovibond™ Leverandørnr. 414170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.00 DKK
    428.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 166.29 DKK
    27% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
  • Kalibreret prøvebeholder, 100mL
  • QAC-test tabletter (200 tabletter)
  • Instruktion
  • Opbevaringskasse
Nøjagtige testsæt til rutinemæssig vandanalyse
  • Bruger titrimetrisk metode til bestemmelse af QAC
  • Nem betjening og nøjagtig reagensdosering
  • Folieindpakkede tabletreagenser med minimum garanteret holdbarhed på fem år
  • Nem og sikker opbevaring
Tekniske data
Til brug med (applikation) Rutinemæssig vandanalyse
Inkluderer 100mL kalibreret prøvebeholder, QAC-test tabletter, instruktioner, opbevaringstaske
Antal prøver 50
Rækkevidde 0 til 80 mg/L
Type Kvaternære Ammoniumforbindelser Test Kit
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MINIKIT TEST QAC TEST AF417
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid, sodium dodecyl sulphate