Få mere at vide
Lovibond™ Prøveceller med sorte låg
Product Code. 10296652
Change view
Click to view available options
Til brug med (udstyr):
Lovibond Turbidimeter TB350, TB211 og TB300
Unit Size:
Pakke med 12
Product Code. Til brug med (udstyr) Unit Size
10296652 Lovibond Turbidimeter TB350, TB211 og TB300 Pakke med 12
1 options
Product Code. 10296652 Supplier Lovibond™ Supplier No. 197655
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.00 DKK
    919.69 DKK / Pakke med 12
    Spare 105.31 DKK
    10% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Prøvecelle til brug med Lovibond™ turbidimeter.
  • Inkluderer låg
  • 12 pr pakke
Specifications
Til brug med (udstyr) Lovibond Turbidimeter TB350, TB211 og TB300
Inkluderer Låg
Materiale Optisk glas
Mængde 12/Pk.