Få mere at vide
Lovibond™ Kalibreringssæt til infrarødt laboratorieturbidimeter
Beskrivelse
Indeholder
Standarder for 0,1, 20, 200, 800 NTU
Til brug med TB300-IR laboratorieturbidimeter.
Til brug med TB300-IR laboratorieturbidimeter.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kalibreringssæt |
| Til brug med (udstyr) | TB 300-IR laboratorieturbidimeter |
| Inkluderer | Standarder for 0,1, 20, 200, 800 NTU |
| Mængde | 1 sæt |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- T-CAL Standards 800 NTU / 200 NTU / 20 NTU / < 0.1 NTU
- Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: methenamine