Få mere at vide
Lovibond™ Infrarød laboratorieturbidimeter
Artikelnummer. 10247642
Skift visning
Display Type:
Farve grafisk display
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Display Type Pakningsstørrelse
10247642 Farve grafisk display Hver
1 options
Artikelnummer. 10247642 Leverandør Lovibond™ Leverandørnr. 194000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
Alle dele, der er nødvendige til test, inklusive turbidimeter, fire prøveceller, kalibreringssæt, betjeningsvejledning og bæretaske. (Batterier sælges separat.)
Designet til hurtig og nem turbiditetsmåling i laboratoriet
  • Auto-ranging funktion vælger automatisk det korrekte område for turbiditetsmåling fra 0,01 til 1100 NTU
  • Datalogningsfunktion gør det muligt for brugeren at gemme op til 1.000 datasæt med dato, klokkeslæt og registreringsnummer
  • Instrumentet er strømbesparende; fungerer på syv genopladelige NiCd-batterier (sælges separat) eller vægstikadapter
Tekniske data
Type Infrarød laboratorieturbiditetsmåler
Lyskilde Infrarød LED
Display Type Farve grafisk display
Metode Nefelometrisk
Prøvestørrelse 12 mL
Til brug med (applikation) Til hurtig og nem turbiditetsmåling i laboratoriet
Nøjagtighed ±2 %,± 5 %
Opløsning 0,01, 0,1, 1 NTU
Turbiditet 0,01 til 1100 NTU
Dimensioner (L x B x H) 10,45 x 7,6 x 2,76 tommer. (26,5 x 19,3 x 7 cm)
Længde (engelsk) 10,45 tommer.
Længde (metrisk) 26.5 cm
Bredde (engelsk) 7,6 tommer.
Bredde (metrisk) 19.3 cm
Højde (engelsk) 2,76 tommer.
Højde (metrisk) 7 cm
Batteritype NiCd genopladelig
Elektriske krav 100/230 V 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 100/230 V
Certificeringer/compliance CE, ISO
Temperatur (engelsk) Drift 41 °F til 104 °F
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 40 °C
Vægt (engelsk) 2.2 lb.
Vægt (metrisk) 1 kg