Få mere at vide
Lovibond™ ET 740 og ET 750 – Flok- og glastester til laboratorier
Artikelnummer. p-4485866
Længde (metrisk):
64,7 cm
93,9 cm
Vægt (metrisk):
12,1 kg
17 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12651745
Brand: Lovibond™ 2419155
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Strømforsyning med USA-, EU- og UK-adapter. Brugsanvisning.
Kræver
1.000 ml bægerglas, lav form
Flokkulationstestere (også kendt som Jar Testers) er designet til en række applikationer – såsom at teste effektiviteten af flokkulerings- eller udfældningsmidler
Kontinuerlig variabel omrøringshastighed (kun laboratorieversioner.)
  • Digital visning af omrørings-RPM.
  • Timerfunktion.
  • Oplyst bagpanel.
  • Mulighed for højdejustering af rørebladene under drift.
  • Dato og klokkeslæt
Flok-testere leveres ikke med bægerglas. Køb hos en leverandør af laboratorieprodukter.
Tekniske data
Type Laboratorieflokkulationstester
Display Type Digital
Inkluderer Strømforsyning med USA-, EU- og UK-adapter, brugsanvisning
Nøglefunktioner Stopur
Til brug med (applikation) Til en række applikationer såsom test af effektiviteten af flokkulerings- eller udfældningsmidler
Opløsning 1 Revolution
Dimensioner (L x B x H) 25,5 x 13,5 x 10,25 tommer (64,7 x 34,2 x 26,03 cm)
Længde (engelsk) 25,5 tommer
Længde (metrisk) 64,7 cm
Bredde (engelsk) 13,5 tommer
Bredde (metrisk) 34.2 cm
Højde (engelsk) 10,25 tommer.
Højde (metrisk) 26.03 cm
Elektriske krav 115/230 V 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 115/230 V
Vægt (engelsk) 26.8 lb.
Vægt (metrisk) 12,1 kg