Få mere at vide
Lovibond™ ET 740 og ET 750 – Flok- og glastester til laboratorier
Artikelnummer. 12661745
Skift visning
Længde (metrisk):
64,7 cm
93,9 cm
Vægt (metrisk):
12,1 kg
17 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Vægt (metrisk) Pakningsstørrelse
12661745 93,9 cm 17 kg Hver
12651745 64,7 cm 12,1 kg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12661745 Leverandør Lovibond™ Leverandørnr. 2419160
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
Strømforsyning med USA-, EU- og UK-adapter. Brugsanvisning.
Kræver
1.000 ml bægerglas, lav form
Flokkulationstestere (også kendt som Jar Testers) er designet til en række applikationer – såsom at teste effektiviteten af flokkulerings- eller udfældningsmidler
Kontinuerlig variabel omrøringshastighed (kun laboratorieversioner.)
  • Digital visning af omrørings-RPM.
  • Timerfunktion.
  • Oplyst bagpanel.
  • Mulighed for højdejustering af rørebladene under drift.
  • Dato og klokkeslæt
Flok-testere leveres ikke med bægerglas. Køb hos en leverandør af laboratorieprodukter.
Tekniske data
Type Laboratorieflokkulationstester
Display Type Digital
Inkluderer Strømforsyning med USA-, EU- og UK-adapter, brugsanvisning
Nøglefunktioner Stopur
Til brug med (applikation) Til en række applikationer såsom test af effektiviteten af flokkulerings- eller udfældningsmidler
Opløsning 1 Revolution
Dimensioner (L x B x H) 37 x 13,5 x 10,25 tommer (93,9 x 34,2 x 26,03 cm)
Længde (engelsk) 37 tommer
Længde (metrisk) 93,9 cm
Bredde (engelsk) 13,5 tommer
Bredde (metrisk) 34.2 cm
Højde (engelsk) 10,25 tommer.
Højde (metrisk) 26.03 cm
Elektriske krav 115/230 V 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 115/230 V
Vægt (engelsk) 37.5 lb.
Vægt (metrisk) 17 kg