Få mere at vide
Lovibond™ ET 730 Bærbar Floc Tester
Artikelnummer. 12641745
Opløsning:
1 Revolution
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12641745
Brand: Lovibond™ 2419150
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Strømforsyning med USA, EU og UK og biladapter. Brugsanvisning.
Kræver
1.000 ml bægerglas, lav form
Flokkulationstestere (også kendt som Jar Testers) er designet til en række applikationer – såsom at teste effektiviteten af flokkulerings- eller udfældningsmidler
Kontinuerlig variabel omrøringshastighed (kun laboratorieversioner).
  • Digital visning af omrøring RPM
  • Timer funktion
  • Oplyst bagpanel
  • Mulighed for højdejustering af rørebladene under drift
  • Dato og tid
Floc-testere leveres ikke med bægerglas - køb venligst hos en leverandør af laboratorieprodukter.
Tekniske data
Type Bærbar Floc Tester
Display Type Digital
Inkluderer Strømforsyning med USA, EU og UK og biladapter, brugsanvisning
Nøglefunktioner Stopur
Til brug med (applikation) Designet til en række applikationer såsom at teste effektiviteten af flokkulerings- eller udfældningsmidler
Opløsning 1 Revolution
Dimensioner (L x B x H) 10 x 12,5 x 10 tommer. (25,4 x 31,75 x 25,4 cm)
Længde (engelsk) 10 tommer
Længde (metrisk) 25.4 cm
Bredde (engelsk) 12,5''
Bredde (metrisk) 31.75 cm
Højde (engelsk) 10''
Højde (metrisk) 25.4 cm
Elektriske krav 115/240 V 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 115/240 V
Certificeringer/compliance CE
Vægt (engelsk) 10.5 lb.
Vægt (metrisk) 4.7 kg