Få mere at vide
Lovibond™ DPD nr. 4 Tabletter
Rækkevidde:
0.1 to 10mg/L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Praktisk blisterpakning giver brugeren mulighed for at skubbe tabletten gennem folien direkte ind i prøven
- Hver tablet er hermetisk forseglet i en individuel aluminiumsfolielomme, der beskytter den mod miljøforhold for længere holdbarhed
- Til brug med MC500™ Multi-Parameter håndholdt kolorimeter (kat. nr. 15-398-470) og SP600 spektrofotometer (15-398-320)
- Tester for aktivt ilt i vandprøver
- Område: 0,1 til 10 mg/L
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Sammensætning | Potassium Iodide 1 to 10%, N,N-diethylbenzene-1,4-diammonium Sulphate 0.1 to 1%, non-hazardous components >90% |
| pH-område | 6.2 |
| Format | Tablet |
| Til brug med (applikation) | Vandanalyse |
| Til brug med (udstyr) | MC500 colorimeter and SP600 spectrophotometer |
| Rækkevidde | 0.1 to 10mg/L |
| Opbevaringskrav | 20 °C |
| Testmetode | DPD |
| Type | DPD No. 4 Tablet |