Få mere at vide
Lovibond™ Komparator 705
Beskrivelse
Alsidigt og meget præcist visuelt kolorimetrisk vandanalysesystem til hurtig og nøjagtig vandanalyse og farvemåling
Ideel til test af vand, spildevand, kedel- og kølevand, procesvæsker, svømmebassiner, spabade og mere i laboratoriet, fabrikken, marken eller klasseværelset. Håndholdt instrument er nemt at bruge og giver præcise, reproducerbare resultater.
- Håndholdt og fuldstændig bærbar
- Kan bruges til en bred vifte af farvemålingsapplikationer
- Integreret forstørrelsesprisme bringer standard- og testprøvefarver side om side og ind i ét billede, hvilket hjælper med at lave en nøjagtig farvematch
- Justerbart prøvecellekammer kan rumme celler fra 10 til 40 mm vejlængder
- Enkel betjening med et tryk på én knap
- Kompensation for farvede eller grumsete prøver
- Konsistens garanteret med permanente farvede glasstandarder
- Farvediske er fri for falme, kemikaliebestandige og ridsesikre; overholde ISO 7392/2
- Bruger 13 mm, 10 ml rør (600-T13P)
- Et Nesslerizer-system er påkrævet til specificerede tests for at opnå nøjagtige resultater.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7393-2 |
| Inkluderer | (1) Komparator 705 hus. (Rør sælges separat; se 600-T13P. Farvediske sælges også separat.) |