Få mere at vide
Lovibond™ COD rørprøver; MR; Kviksølvfri
Artikelnummer. 15322055
Skift visning
Antal prøver:
25
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Antal prøver Pakningsstørrelse
15322055 25 Pakke med 25
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15322055 Leverandør Lovibond™ Leverandørnr. 2420711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    617.00 DKK
    583.31 DKK / Pakke med 25
    Spare 33.69 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Forudmålt enhedsdosisreagens til test af vandkvalitet
  • Til brug i SC400™ Kolorimetre og Aqua Comparator™ Testsæt
  • Også velegnet til brug i Hach™ instrumenter og testsæt
  • Let at åbne, forseglede hætteglas eliminerer risikoen for krydskontaminering
  • Forlænget holdbarhed på op til fem år
Til kommunalt spildevandstest; Industrielt spildevand og proceskontroltest; Miljøtest af vand
Overholdelse
US EPA-accepteret testmetode
Tekniske data
Certificeringer/compliance US EPA
Til brug med (applikation) Kommunal spildevandstest, industrispildevand og proceskontroltest, miljøvandtest
Til brug med (udstyr) SC400 kolorimetre og Aqua comparator™ testsæt, Hach™ instrumenter
Antal prøver 25
Rækkevidde 0 til 1500 mg/L
Testmetode Dichromat/H2SO4