Få mere at vide
Lovibond™ COD Tube Tests, LR
Artikelnummer. 10301292
Skift visning
Rækkevidde:
0 til 150 mg/L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Rækkevidde Pakningsstørrelse
10301292 0 til 150 mg/L Pakke med 25
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10301292 Leverandør Lovibond™ Leverandørnr. 2420720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    657.00 DKK
    337.38 DKK / Pakke med 25
    Spare 319.62 DKK
    48% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Forudmålt enhedsdosisreagens til test af vandkvalitet
  • Til brug i MD100™ Kolorimetre og Aqua Comparator™ Testsæt
  • Også velegnet til brug i Hach™ instrumenter og testsæt
  • Let at åbne, forseglede hætteglas eliminerer risikoen for krydskontaminering
  • Forlænget holdbarhed på op til fem år
Til kommunalt spildevandstest; Industrielt spildevand og proceskontroltest; Miljøtest af vand
Overholdelse
US EPA-accepteret testmetode
Tekniske data
Certificeringer/compliance US EPA
Til brug med (applikation) Kommunal spildevandstest, industrispildevand og proceskontroltest, miljøvandtest
Til brug med (udstyr) SC400 kolorimetre og Aqua comparator™ testsæt, Hach™ instrumenter
Antal prøver 25
Rækkevidde 0 til 150 mg/L
Testmetode Dichromat/H2SO4
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • COD Reagent Vario LR
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308-VED eksponering eller mistanke om eksponering:Ring omgående til enGIFTINFORMATION/læge.
  • P405-Opbevares under lås.