Få mere at vide
Lovibond™ COD-rørprøver, LR, kviksølvfri
Artikelnummer. 13407458
Skift visning
Rækkevidde:
0 til 150 mg/L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Rækkevidde Pakningsstørrelse
13407458 0 til 150 mg/L Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 13407458 Leverandør Lovibond™ Leverandørnr. 2420710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    617.00 DKK
    583.31 DKK / Pakke med 25
    Spare 33.69 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Forudmålt enhedsdosisreagens til test af vandkvalitet
  • Til brug i SC400™ Kolorimetre og Aqua Comparator™ Testsæt
  • Også velegnet til brug i Hach™ instrumenter og testsæt
  • Let at åbne, forseglede hætteglas eliminerer risikoen for krydskontaminering
  • Forlænget holdbarhed på op til fem år
Til kommunalt spildevandstest; Industrielt spildevand og proceskontroltest; Miljøtest af vand
Overholdelse
US EPA-accepteret testmetode
Tekniske data
Certificeringer/compliance US EPA
Til brug med (applikation) Kommunal spildevandstest, industrispildevand og proceskontroltest, miljøvandtest
Til brug med (udstyr) SC400 kolorimetre og Aqua comparator™ testsæt, Hach™ instrumenter
Antal prøver 25
Rækkevidde 0 til 150 mg/L
Testmetode Dichromat/H2SO4
Type Reagensglas