Få mere at vide
Lovibond™ CHECKIT™ Komparatortestsæt: Nitrit LR
Artikelnummer. 10484292
Skift visning
Rækkevidde:
0 til 0,5 mg/l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Rækkevidde Pakningsstørrelse
10484292 0 til 0,5 mg/l Hver
1 options
Artikelnummer. 10484292 Leverandør Lovibond™ Leverandørnr. 147300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    545.00 DKK
    478.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 66.96 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Indeholder
Komparator, farveskive, prøveceller, reagenser, instruktioner og bæretaske
Nøjagtige testsæt til rutinemæssig vandanalyse
  • Nem at bruge: tilsæt reagens til prøvecellen, drej disken, indtil farven matcher prøven, og aflæs koncentrationsværdien
Tekniske data
Nøjagtighed ±5 %
Til brug med (applikation) Rutinemæssig vandanalyse
Inkluderer Aqua comparator™ bolig, aqua comparator™ disk, reagenser, prøveceller, instruktioner, bæretaske
Antal prøver 100
Rækkevidde 0 til 0,5 mg/l
Type LR Nitrit Test Kit