Få mere at vide
Lovibond™ CHECKIT™ Komparatortestsæt: Kobberfri/Total
Beskrivelse
Indeholder
- Aqua Comparator-hus
- Aqua Comparator Disc
- Kobber nr. 1 tabletter (100 stk.)
- Kobber nr. 2 tabletter (100 stk.)
- 2 x 13,5 mm prøveceller
- Tabletknuser
- Instruktion
- Bæretaske
- Nem at bruge: tilsæt reagens til prøvecellen, drej disken, indtil farven matcher prøven, og aflæs koncentrationsværdien
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±5 % |
| Til brug med (applikation) | Rutinemæssig vandanalyse |
| Inkluderer | Aqua comparator™ bolig, aqua comparator™ skive, kobber nr. 1 tabletter, kobber nr. 2 tabletter, 2 x 13,5 mm prøveceller, tabletknuser, instruktioner, bæretaske |
| Antal prøver | 100 |
| Rækkevidde | 0 til 1 mg/L |
| Type | Kobberfri Total Test Kit |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- copper No. 2
- Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- MIXTURE LIST-Contain: calcium thioglycolate trihydride, adipicacid