Få mere at vide
Lovibond™ CHECKIT™ Komparatortestsæt: Klor: Ultra HR: 2-18% NaOCl
Artikelnummer. 10329414
Skift visning
Rækkevidde:
2 til 18 % NaOCl
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Rækkevidde Pakningsstørrelse
10329414 2 til 18 % NaOCl Hver
1 options
Artikelnummer. 10329414 Leverandør Lovibond™ Leverandørnr. 147490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00 DKK
    655.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 19.77 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Indeholder
  • Aqua Comparator-hus
  • Aqua Comparator Disc
  • Forsurende GP Tabletter (100 stk.)
  • Chlorine HR (KI) tabletter (100 stk.)
  • 2 x 13,5 mm prøveceller
  • Tabletknuser
  • Fortyndingssæt til prøveforberedelse
  • Instruktion
  • Bæretaske
Nøjagtige testsæt til rutinemæssig vandanalyse
  • Nem at bruge: tilsæt reagens til prøvecellen, drej disken, indtil farven matcher prøven, og aflæs koncentrationsværdien
Tekniske data
Til brug med (applikation) Rutinemæssig vandanalyse
Inkluderer Aqua comparator™ bolig, aqua comparator™ skive, forsurende GP tabletter, klor HR (Kl) tabletter, 2 x 13,5 mm prøveceller, tabletknuser, fortyndingssæt til prøveforberedelse, instruktioner, bæretaske
Antal prøver 100
Rækkevidde 2 til 18 % NaOCl
Type Klortestsæt
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Comparator Checkit, Natriumhypochlorit, 2- 18 % .
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium iodide, citric acid, adipic acid