Få mere at vide
Lovibond™ CHECKIT™ Komparatortestsæt: Klor-total
Artikelnummer. 10688195
Rækkevidde:
0 til 3,5 mg/L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10688195
Brand: Lovibond™ 147051
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
  • Aqua Comparator-hus
  • Aqua Comparator Disc
  • DPD Total Reagent, 5mL prøve (100 pakke)
  • 2 x 13,5 mm prøveceller
  • Tabletknuser
  • Instruktion
  • Bæretaske
Nøjagtige testsæt til rutinemæssig vandanalyse
  • Nem at bruge: tilsæt reagens til prøvecellen, drej disken, indtil farven matcher prøven, og aflæs koncentrationsværdien
Tekniske data
Nøjagtighed ±5 %
Til brug med (applikation) Rutinemæssig vandanalyse
Inkluderer Aqua comparator™ bolig, aqua comparator™ disk, DPD total reagens, 5 ml prøve, 2 x 13,5 mm prøveceller, tabletknuser, instruktioner, bæretaske
Antal prøver 100
Rækkevidde 0 til 3,5 mg/L
Type Klorfrit og totalt testsæt