Få mere at vide
Lovibond™ CHECKIT™ Komparatortestsæt: Klor HR
Artikelnummer. 10224982
Rækkevidde:
10 til 300 mg/L
Artikelnummer. 10224982
Brand: Lovibond™ 147030
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
  • Aqua Comparator-hus
  • Aqua Comparator Disc
  • Forsurende GP Tabletter (100 stk.)
  • Chlorine HR (KI) tabletter (100 stk.)
  • 2 x 13,5 mm prøveceller
  • Tabletknuser
  • Instruktion
  • Bæretaske
Nøjagtige testsæt til rutinemæssig vandanalyse
  • Nem at bruge: tilsæt reagens til prøvecellen, drej disken, indtil farven matcher prøven, og aflæs koncentrationsværdien
Tekniske data
Nøjagtighed ±5 %
Til brug med (applikation) Rutinemæssig vandanalyse
Inkluderer Aqua comparator™ bolig, aqua comparator™ skive, forsurende GP tabletter, klor HR (KI) tabletter, 2 x 13,5 mm prøveceller, tabletknuser, instruktioner, bæretaske
Antal prøver 100
Rækkevidde 10 til 300 mg/L
Type Klorfrit og totalt testsæt
compliance-icons
Produktidentifikator
  • COMPARATOR LOVIBOND 147030 CHLORINE HR
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: citric acid,adipic acid