Få mere at vide
Lovibond™ CHECKIT™ Komparatortestsæt: Klorfri
Artikelnummer. 10369834
Skift visning
Rækkevidde:
0 til 3,5 mg/L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Rækkevidde Pakningsstørrelse
10369834 0 til 3,5 mg/L Hver
1 options
Artikelnummer. 10369834 Leverandør Lovibond™ Leverandørnr. 147050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    745.00 DKK
    649.30 DKK / Pakke med 1
    Spare 95.70 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Indeholder
  • Aqua Comparator-hus
  • Aqua Comparator Disc
  • DPD Free Reagent, 5 ml prøve (100 pakke)
  • 2 x 13,5 mm prøveceller
  • Tabletknuser
  • Instruktion
  • Bæretaske
Nøjagtige testsæt til rutinemæssig vandanalyse
  • Nem at bruge: tilsæt reagens til prøvecellen, drej disken, indtil farven matcher prøven, og aflæs koncentrationsværdien
Tekniske data
Nøjagtighed ±5 %
Til brug med (applikation) Rutinemæssig vandanalyse
Inkluderer Aqua comparator™ bolig, aqua comparator™ disk, DPD-frit reagens, 5mL prøve, 2 x 13,5 mm prøveceller, tabletknuser, instruktioner, bæretaske
Antal prøver 100
Rækkevidde 0 til 3,5 mg/L
Type Klorfrit og totalt testsæt