Få mere at vide
Lovibond™ CHECKIT™ Komparatortestsæt: Aluminium
Rækkevidde:
0 til 0,3 mg/L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
- Aqua Comparator-hus
- Aqua Comparator Disc
- Aluminium nr. 1 tabletter (100 stk.)
- Aluminium nr. 2 tabletter (100 stk.)
- 2 x 13,5 mm prøveceller
- Tabletknuser
- Instruktion
- Bæretaske
- Nem at bruge: tilsæt reagens til prøvecellen, drej disken, indtil farven matcher prøven, og aflæs koncentrationsværdien
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±5 % |
| Til brug med (applikation) | Rutinemæssig vandanalyse |
| Inkluderer | Aqua comparator™ bolig, aqua comparator™ skive, aluminium nr. 1 tabletter, aluminium nr. 2 tabletter, 2 x 13,5 mm prøveceller, tabletknuser, instruktioner, bæretaske |
| Antal prøver | 100 |
| Rækkevidde | 0 til 0,3 mg/L |
| Type | Testsæt af aluminium |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: methenamine