Få mere at vide
Lovastatin, Mikromol™
Artikelnummer. 17913996
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17913996 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17913996 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0050.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Lovastatin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mevinolin
CAS 75330-75-5
Analyt- eller komponentnavne Mevinolin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C24 H36 O5
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Lovastatin, Simvastatin Imp. E (EP), Butanoic acid, 2-methyl-, 1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-(tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl)ethyl]-1-naphthalenyl ester, [1S-[1alpha(R*),3alpha,7beta,8beta(2S*,4S*),8abeta]]-, (+)-Mevinolin, 6alpha-Methylcompactin, Altocor, Altoprev, Antibiotic MB 530B, L 154803, Lestric, Lostatin, Lovacard, Lovalip, Lovastatin lactone, Lovex, MK 803, MSD 803, Mevacor, Mevinacor, Mevinolin, Mevlor, Monacolin K, Monacolin K lactone, NSC 633781, Sivlor, Simvastatin Impurity E
InChI formel InChI=1S/C24H36O5/c1-5-15(3)24(27)29-21-11-14(2)10-17-7-6-16(4)20(23(17)21)9-8-19-12-18(25)13-22(26)28-19/h6-7,10,14-16,18-21,23,25H,5,8-9,11-13H2,1-4H3/t14-,15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
SMIL CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12
IUPAC navn [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl] (2S)-2-methylbutanoat
Molekylvægt (g/mol) 404.54
Mængde 100 mg
Formel vægt 404,2563 g/mol