Få mere at vide
Lovastatin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16449096
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16449096 100 mg
16434847 50 mg
16488998 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16449096 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0504
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Lovastatin is a cell-permeable HMG-CoA reductase inhibitor used to lower cholesterol.
Lovastatin is a cell-permeable HMG-CoA reductase inhibitor used to lower cholesterol.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lovastatin
CAS 75330-75-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H36O5
Mængde 100 mg
Synonym Mevinolin
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (247.19 mM)
SMIL O=C([C@@H](C)CC)O[C@@H]1[C@@]([C@H]2CC[C@@H](OC3=O)C[C@H](C3)O)([H])C(C=C[C@@H]2C)=C[C@H](C)C1
Molekylvægt (g/mol) 404.54
Formel vægt 404.54
Procent renhed 99.89%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation