Få mere at vide
Lovastatin EP Urenhed C, Mikromol™
Artikelnummer. 30051516
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051516 25 mg
17973356 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051516 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0050.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Lovastatin EP Urenhed C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-Dimethyl-8-[2-[(2R)-6-oxo-3,6-dihydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-naphthalen-1-yl (2S)-2-Methylbutanoate (Dehydrolovastatin)
CAS 109273-98-5
Analyt- eller komponentnavne (1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-Dimethyl-8-[2-[(2R)-6-oxo-3,6-dihydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-naphthalen-1-yl (2S)-2-Methylbutanoate (Dehydrolovastatin)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C24 H34 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-Dimethyl-8-[2-[(2R)-6-oxo-3,6-dihydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-naphthalen-1-yl, Lovastatin Imp. C (EP), Dehydrolovastatin, Lovastatin Impurity C
InChI formel InChI=1S/C24H34O4/c1-5-16(3)24(26)28-21-14-15(2)13-18-10-9-17(4)20(23(18)21)12-11-19-7-6-8-22(25)27-19/h6,8-10,13,15-17,19-21,23H,5,7,11-12,14H2,1-4H3/t15-,16-,17-,19-,20-,21-,23-/m0/s1
SMIL CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3CC=CC(=O)O3)[C@@H]12
IUPAC navn [(1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-dimethyl-8-[2-[(2R)-6-oxo-2,3-dihydropyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl] (2S)-2-methylbutanoat
Molekylvægt (g/mol) 386.52
Mængde 25 mg
Formel vægt 386,2457 g/mol