Få mere at vide
Lovastatin Diol Lactone ((4R,6R)-6-[2-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-8-hydroxy-2,6-dimethyl-1-naphthalenyl]ethyl]tetrahydro-4-hydroxy-2H-pyran-2-one), Mikromol™
Artikelnummer. 30050192
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050192 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050192 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0158.140025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Lovastatin Diol Lactone ((4R,6R)-6-[2-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-8-hydroxy-2,6-dimethyl-1-naphthalenyl]ethyl]tetrahydro-4-hydroxy-2H-pyran-2-one)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lovastatin diol lactone
CAS 79952-42-4
Analyt- eller komponentnavne Lovastatin diol lactone
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C19 H28 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2H-Pyran-2-one, 6-[2-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-8-hydroxy-2,6-dimethyl-1-naphthalenyl]ethyl]tetrahydro-4-hydroxy-, (4R,6R)-, 2H-Pyran-2-one, 6-[2-(1,2,6,7,8,8a-hexahydro-8-hydroxy-2,6-dimethyl-1-naphthalenyl)ethyl]tetrahydro-4-hydroxy-, [1S-[1α(4S*,6S*),2α,6β,8β,8aα]]-, (4R,6R)-6-[2-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-8-hydroxy-2,6-dimethyl-1-naphthalenyl]ethyl]tetrahydro-4-hydroxy-2H-pyran-2-one, Antibiotic MB 530A, Lovastatin diol lactone, Monacolin J, 6(R)-[2-(8(S)-Hydroxy]-2(S),6(R)-dimethyl-1,2,6,7,8,8a(R)-hexahydro-1(S)-naphthyl]ethyl-4(R)-hydroxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-pyran-2-one
InChI formel InChI=1S/C19H28O4/c1-11-7-13-4-3-12(2)16(19(13)17(21)8-11)6-5-15-9-14(20)10-18(22)23-15/h3-4,7,11-12,14-17,19-21H,5-6,8-10H2,1-2H3/t11-,12-,14+,15+,16-,17-,19-/m0/s1
SMIL C[C@@H]1C[C@H](O)[C@@H]2[C@@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H](C)C=CC2=C1
IUPAC navn (4R,6R)-6-[2-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-hydroxy-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]ethyl]-4-hydroxyoxan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 320.42
Mængde 25 mg
Formel vægt 320.1988 g/mol