missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lovastatin Diol Lactone 4-tert-Butyldimethylsilyl Ether, TRC

Artikelnummer. 30472272
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472272 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472272 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL4722405MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lovastatin Diol Lactone 4-tert-Butyldimethylsilyl Ether
CAS 79902-31-1
Molekylær formel C25H42O4Si
Mængde 5 mg
Synonym (4R,6R)-4-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-6-[2-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-8-hydroxy-2,6-dimethyl-1-naphthalenyl]ethyl]tetrahydro-2H-pyran-2-one
InChI formel InChI=1S/C25H42O4Si/c1-16-12-18-9-8-17(2)21(24(18)22(26)13-16)11-10-19-14-20(15-23(27)28-19)29-30(6,7)25(3,4)5/h8-9,12,16-17,19-22,24,26H,10-11,13-15H2,1-7H3/t16-,17-,19+,20+,21-,22-,24-/m0/s1
SMIL C[C@@H]1C[C@H](O)[C@@H]2[C@@H](CC[C@@H]3C[C@H](CC(=O)O3)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H](C)C=CC2=C1
IUPAC navn (4R,6R)-6-[2-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-hydroxy-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]ethyl]-4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyoxan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 434.68
Formel vægt 434.2852
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.