missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lovastatin Dimer (>90%), TRC

Artikelnummer. 30469191
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30469191 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30469191 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL47224550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lovastatin Dimer
CAS 149756-62-7
Molekylær formel C48H72O10
Mængde 50 mg
Synonym [1S-[1α[2S*,4S*[βS*,ΔS*[1R*,2R*,6S*,8R*(R*)]]],2α,6β,8Δ(R*)]]-1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-.beta.,.delta.-dihydroxy-2,6-dimethyl-8-(2-methyl-1-oxobutoxy)-1-naphthaleneheptanoic Acid 2-[[1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-2,6-dimethyl-8-(2-methyl-1-oxobutoxy)-1- naphthalenyl]ethyl]tetrahydro-6-oxo-2H-pyran-4-yl Ester, L 665624, Lovastatin EP Impurity D
InChI formel InChI=1S/C48H72O10/c1-9-29(5)47(53)57-41-21-27(3)19-33-13-11-31(7)39(45(33)41)17-15-35(49)23-36(50)24-43(51)56-38-25-37(55-44(52)26-38)16-18-40-32(8)12-14-34-20-28(4)22-42(46(34)40)58-48(54)30(6)10-2/h11-14,19-20,27-32,35-42,45-46,49-50H,9-10,15-18,21-26H2,1-8H3/t27-,28-,29-,30-,31-,32-,35+,36+,37?,38+,39-,40-,41-,42-,45-,46-/m0/s1
SMIL CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@H](C=C2[C@H]1[C@H]([C@H](C=C2)C)CCC3C[C@H](CC(=O)O3)OC(=O)C[C@@H](C[C@@H](CC[C@H]4[C@H](C=CC5=C[C@@H](C[C@@H]([C@H]45)OC(=O)[C@@H](C)CC)C)C)O)O)C
IUPAC navn (4R)-2-(2-((1S,2S,6R,8S,8aR)-2,6-dimethyl-8-(((S)-2-methylbutanoyl)oxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl)ethyl)-6-oxotetrahydro-2H-pyran-4-yl (3R,5R)-7-((1S,2S,6R,8S,8aR)-2,6-dimethyl-8-(((S)-2-methylbutanoyl)oxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl)-3,5-dihydroxyheptanoate
Molekylvægt (g/mol) 809.08
Formel vægt 808.51
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.