Få mere at vide
Lovastatin-d3 Hydroxy Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lovastatin-d3 Hydroxy Acid Sodium Salt |
| CAS | 1217528-38-5 |
| Molekylær formel | C24H34D3NaO6 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Lovastatin-d3 Sodium Salt, MB 530B-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H38O6.Na/c1-5-15(3)24(29)30-21-11-14(2)10-17-7-6-16(4)20(23(17)21)9-8-18(25)12-19(26)13-22(27)28;/h6-7,10,14-16,18-21,23,25-26H,5,8-9,11-13H2,1-4H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15?,16-,18+,19+,20-,21-,23-;/m0./s1/i3D3; |
| SMIL | O=C(C(C([2H])([2H])[2H])CC)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2[C@@]1([H])[C@@H](CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(O[Na])=O)[C@@H](C)C=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 447.56 |