Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lovastatin, 98%
Artikelnummer. 15590584 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15590584 5 g 5g
15500594 25 g 25g
15510594 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15590584 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 458830050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    635.83 DKK
    572.65 DKK / 5g
    Spare 63.18 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Lovastatin, CAS # 75330-75-5, er en kolesterolsænkende forbindelse og hæmmer af HMG-CoA-reduktase, et enzym der begrænser hastigheden i kolesterolsyntesen. | CAS: 75330-75-5 | C24H36O5 | 404,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
Applikationer
•Det blokerer produktionen af mevalonat, en kritisk forbindelse i produktionen af kolesterol og isoprenoider
•Det kan øge cellulær resistens over for anticancermidler såsom doxorubicin• Det kan inducere apoptose i myelomceller
•Det kan forårsage cellecyklusstop i G1- og G2/M-fasen
•Det blokerer også PDGF-receptortyrosinphosphorylering og MAP-kinaseaktivering af PDGF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75330-75-5
Molekylær formel C24H36O5
Molekylvægt (g/mol) 404.55
MDL nummer MFCD00072164
InChI nøgle PCZOHLXUXFIOCF-BXMDZJJMSA-N
Synonym lovastatin, mevinolin, mevacor, monacolin k, lovalip, altoprev, lovalord, mevinacor, nergadan, 6alpha-methylcompactin
PubChem CID 53232
ChEBI CHEBI:40303
IUPAC navn [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl] (2S)-2-methylbutanoat
SMIL CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lovastatin
Smeltepunkt 175,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: mindre opløselige i ethanol, opløselige i kloroform og acetone
Formel vægt 404.54
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lovastatin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.