Få mere at vide
Lovastatin, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31448618
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
5 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31448618 100 mg
31438892 100 g
31448256 500 g
31442181 5 g
31436144 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31448618 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD136706100mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lovastatin
CAS 75330-75-5
Molekylær formel C24H36O5
MDL nummer MFCD00072164
Mængde 100 mg
SMIL CC[C@H](C)C(O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(O3)=O)[C@@]12[H])=O
Molekylvægt (g/mol) 404.54
Procent renhed 98%