Få mere at vide
Loureirin B, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471648
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16471648 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16471648 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN1504
MedChemExpress Loureirin B, a flavonoid extracted from Dracaena cochinchinensis, is an inhibitor of plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1), with an IC50 of 26.10 μM; Loureirin B also inhibits KATP, the phosphorylation of ERK and JNK, and has anti-diabetic activity.
Loureirin B, a flavonoid extracted from Dracaena cochinchinensis, is an inhibitor of plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1), with an IC50 of 26.10 μM
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Loureirin B
CAS 119425-90-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H20O5
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (474.16 mM)
SMIL O=C(C1=CC=C(O)C=C1)CCC2=C(OC)C=C(OC)C=C2OC
Molekylvægt (g/mol) 316.35
Formel vægt 316.35
Procent renhed 99.16%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism