Få mere at vide
Loureirin A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481648
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16481648 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16481648 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN1505
MedChemExpress Loureirin A is a flavonoid extracted from Dragon's Blood, can inhibit Akt phosphorylation, and has antiplatelet activity.
Loureirin A is a flavonoid extracted from Dragon's Blood, can inhibit Akt phosphorylation, and has antiplatelet activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Loureirin A
CAS 119425-89-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H18O4
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 86.6 mg/mL (302.46 mM)
SMIL O=C(C1=CC=C(O)C=C1)CCC2=CC=C(OC)C=C2OC
Molekylvægt (g/mol) 286.32
Formel vægt 286.32
Procent renhed 98.93%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation