Få mere at vide
Lotilaner, MedChemExpress
Beskrivelse
Lotilaner is a parasiticide, acts as a potent non-competitive antagonist of insects GABACl receptors, with an IC50 of 23.84 nM for Drosophila melanogaster GABA receptor. No effect on a dog GABAA receptor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lotilaner |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1369852-71-0 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H14Cl3F6N3O3S |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (167.57 mM) |
| SMIL | O=C(NCC(NCC(F)(F)F)=O)C1=C(C=C(S1)C2=NO[C@](C3=CC(Cl)=C(C(Cl)=C3)Cl)(C2)C(F)(F)F)C |
| Vis mere |