missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lotamilast, MedChemExpress

Artikelnummer. 16478017
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16478017 5 mg
16435308 10 mg
16405966 100 mg
16401517 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16478017 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12740

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Lotamilast (RVT-501; E6005) is a selective phosphodiesterase 4 (PDE4) inhibitor with an IC50 of 2.8 nM.

Lotamilast (RVT-501

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lotamilast
CAS 947620-48-6
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H24N4O5
Mængde 5 mg
Synonym RVT-501 E6005
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (52.91 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC=C(C(OC)=O)C=C1)NC2=CC=CC(C3=C4C(C=C(OC)C(OC)=C4)=NC(NC)=N3)=C2
Molekylvægt (g/mol) 472.49
Formel vægt 472.49
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.