Få mere at vide
Losartan Trityl Ether, TRC
Artikelnummer. 30138712
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138712 50 mg
17903295 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138712 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL47053050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1006062-28-7
Molekylær formel C41 H37 Cl N6 O
Molekylvægt (g/mol) 665.23
Synonym 2H-Tetrazole, 5-[4'-[[2-butyl-4-chloro-5-[(triphenylmethoxy)methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl][1,1'-biphenyl]-2-yl]- (ACI), 5-[4'-[[2-Butyl-4-chloro-5-[(triphenylmethoxy)methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl][1,1'-biphenyl]-2-yl]-2H-tetrazole (ACI), 5-[4'-[[2-Butyl-4-chloro-5-[[(triphenylmethyl]oxy]methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazole, Losartan Potassium Imp. I (EP)
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-[4'-[(2-Butyl-4-chloro-5-[((triphenylmethyl)oxy)methyl]-1H-imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazole
Analyt- eller komponentnavne 5-[4'-[(2-Butyl-4-chloro-5-[((triphenylmethyl)oxy)methyl]-1H-imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
InChI formel InChI=1S/C41H37ClN6O/c1-2-3-23-38-43-39(42)37(48(38)28-30-24-26-31(27-25-30)35-21-13-14-22-36(35)40-44-46-47-45-40)29-49-41(32-15-7-4-8-16-32,33-17-9-5-10-18-33)34-19-11-6-12-20-34/h4-22,24-27H,2-3,23,28-29H2,1H3,(H,44,45,46,47)
SMIL CCCCc1nc(Cl)c(COC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)n1Cc5ccc(cc5)c6ccccc6c7nnn[nH]7
IUPAC navn 5-[2-[4-[[2-butyl-4-chloro-5-(trityloxymethyl)imidazol-1-yl]methyl]phenyl]phenyl]-1H-tetrazol
Industry Type Farmaceutisk
Mængde 50 mg
Formel vægt 664.2717