Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Losartan potassium
Beskrivelse
Selective non-peptide angiotensin AT1 receptor antagonist. Inhibits the contractile effects of angiotensin II on rabbit aorta and jugular vein (pA2 = 8.27). Orally active antihypertensive agent.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Losartan potassium |
| CAS | 124750-99-8 |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylær formel | C22H25ClKN6O |
| Formel vægt | 461 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 464.031 |