Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Losartan kalium salt
Artikelnummer. 15831052 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15831052 5 g 5g
15841052 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15831052 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462740050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 124750-99-8 | C22H22ClKN6O | 461.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124750-99-8
Molekylær formel C22H22ClKN6O
Molekylvægt (g/mol) 461.01
InChI nøgle OXCMYAYHXIHQOA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 53396294
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Losartan potassium salt
Mængde 5 g