Få mere at vide
Losartan Potassium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Losartan Potassium |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22ClN6O.K/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22;/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3;/q-1;+1 |
| Formel vægt | 460.1181 |
| Procent renhed | >95% |