Få mere at vide
Losartan Potassium, Mikromol™
Artikelnummer. 17999929
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17999929 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17999929 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0168.03
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Losartan Potassium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Losartan Potassium
CAS 124750-99-8
Analyt- eller komponentnavne Losartan Potassium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H22 Cl N6 O . K
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Losartan potassium, Potassium 5-[4'-[[2-butyl-4-chloro-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]tetrazol-1-ide
InChI formel InChI=1S/C22H22ClN6O.K/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22;/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3;/q-1;+1
SMIL [K+].CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[n-]4
IUPAC navn potassium;[2-butyl-5-chloro-3-[[4-[2-(1,2,3-triaza-4-azanidacyclopenta-2,5-dien-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazol-4-yl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 461
Mængde 250 mg
Formel vægt 460.1181 g/mol