Få mere at vide
Losartan Potassium, Mikromol™
Beskrivelse
Losartan Potassium
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Losartan Potassium |
| CAS | 124750-99-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Losartan Potassium |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H22 Cl N6 O . K |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Losartan potassium, Potassium 5-[4'-[[2-butyl-4-chloro-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]tetrazol-1-ide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22ClN6O.K/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22;/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3;/q-1;+1 |
| SMIL | [K+].CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[n-]4 |
| IUPAC navn | potassium;[2-butyl-5-chloro-3-[[4-[2-(1,2,3-triaza-4-azanidacyclopenta-2,5-dien-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazol-4-yl]methanol |
| Vis mere |