Få mere at vide
Losartan potassium, MedChemExpress
Beskrivelse
Losartan potassium (DuP-753 potassium) is an angiotensin II receptor type 1 (AT1) antagonist, competing with the binding of angiotensin II to AT1 with an IC50 of 20 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Losartan potassium |
| CAS | 124750-99-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H22ClKN6O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | DuP-753 potassium |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 110 mg/mL (238.61 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (108.46 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OCC1=C(Cl)N=C(CCCC)N1CC2=CC=C(C3=CC=CC=C3C4=N[N-]N=N4)C=C2.[K+] |
| Molekylvægt (g/mol) | 461.0 |
| Vis mere |