Få mere at vide
Losartan, Mikromol™
Beskrivelse
Losartan
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Losartan |
| CAS | 114798-26-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Losartan |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H23 Cl N6 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Losartan, 2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-methanol, 2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-methanol, 2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)-1,1'-biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-methanol, DUP 89, Lortaan |
| InChI formel | InChI=1S/C22H23ClN6O/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3,(H,25,26,27,28) |
| SMIL | CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4 |
| IUPAC navn | [2-butyl-5-chloro-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazol-4-yl]methanol |
| Vis mere |
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?