Få mere at vide
Losartan Methyl Ether, Mikromol™
Artikelnummer. 30051845
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051845 25 mg
30049073 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051845 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0168.120025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Losartan Methyl Ether
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Losartan Methyl Ether
CAS 114798-94-6
Analyt- eller komponentnavne Losartan Methyl Ether
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H25 Cl N6 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Losartan Methyl Ether
InChI formel InChI=1S/C23H25ClN6O/c1-3-4-9-21-25-22(24)20(15-31-2)30(21)14-16-10-12-17(13-11-16)18-7-5-6-8-19(18)23-26-28-29-27-23/h5-8,10-13H,3-4,9,14-15H2,1-2H3,(H,26,27,28,29)
SMIL CCCCc1nc(Cl)c(COC)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4
IUPAC navn 5-[2-[4-[[2-butyl-4-chloro-5-(methoxymethyl)imidazol-1-yl]methyl]phenyl]phenyl]-1H-tetrazole
Molekylvægt (g/mol) 436.94
Mængde 25 mg
Formel vægt 436.1778 g/mol