Få mere at vide
Losartan Methyl Ether, Mikromol™
Beskrivelse
Losartan Methyl Ether
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Losartan Methyl Ether |
| CAS | 114798-94-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Losartan Methyl Ether |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23 H25 Cl N6 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Losartan Methyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C23H25ClN6O/c1-3-4-9-21-25-22(24)20(15-31-2)30(21)14-16-10-12-17(13-11-16)18-7-5-6-8-19(18)23-26-28-29-27-23/h5-8,10-13H,3-4,9,14-15H2,1-2H3,(H,26,27,28,29) |
| SMIL | CCCCc1nc(Cl)c(COC)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4 |
| IUPAC navn | 5-[2-[4-[[2-butyl-4-chloro-5-(methoxymethyl)imidazol-1-yl]methyl]phenyl]phenyl]-1H-tetrazole |
| Vis mere |