Få mere at vide
Losartan, MedChemExpress
Beskrivelse
Losartan is an angiotensin II receptor antagonist, competing with the binding of angiotensin II to AT1 receptors with IC50 of 20 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Losartan |
| CAS | 114798-26-4 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H23ClN6O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | DuP-753 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (236.46 mM) |
| SMIL | OCC1=C(Cl)N=C(CCCC)N1CC2=CC=C(C3=CC=CC=C3C4=NNN=N4)C=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 422.91 |
| Vis mere |