Få mere at vide
Losartan EP Urenhed J (Losartan USP Relateret forbindelse B), Mikromol™
Artikelnummer. 30463793
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30463793 4 x 25 mg
30049658 100 mg
30051065 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30463793 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0168.1800254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Losartan EP Urenhed J (Losartan USP Relateret forbindelse B), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Acetyl Losartan
CAS 1006062-27-6
Analyt- eller komponentnavne O-Acetyl Losartan
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C24 H25 Cl N6 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym [2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-yl]methyl Acetate, Losartan Potassium Imp. J (EP), Losartan Imp. J (EP), Losartan USP Related Compound B, Losartan USP RC B, (2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-yl)methyl Acetate, Losartan Related Compound B, Losartan Potassium Impurity J, Losartan Impurity J
InChI formel InChI=1S/C24H25ClN6O2/c1-3-4-9-22-26-23(25)21(15-33-16(2)32)31(22)14-17-10-12-18(13-11-17)19-7-5-6-8-20(19)24-27-29-30-28-24/h5-8,10-13H,3-4,9,14-15H2,1-2H3,(H,27,28,29,30)
Løsningstype Fedt
SMIL CCCCc1nc(Cl)c(COC(=O)C)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4
IUPAC navn [2-butyl-5-chloro-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazol-4-yl]methylacetat
Molekylvægt (g/mol) 464.95
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 464,1728 g/mol