Få mere at vide
Losartan EP Impurity F, Mikromol™
Beskrivelse
Losartan EP Impurity F
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Losartan Isopropyl Ether |
| CAS | 1332713-64-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Losartan Isopropyl Ether |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C25 H29 Cl N6 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 5-[4'[[2-Butyl-4-chloro-5-[[(1-methylethyl)oxy]methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazole (Losartan Isopropyl Ether), Losartan Potassium Imp. F (EP), Losartan Imp. F (EP), 5-[4'[[2-Butyl-4-chloro-5-[[(1-methylethyl)oxy]methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazole, Losartan Isopropyl Ether, Losartan Potassium Impurity F, Losartan Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C25H29ClN6O/c1-4-5-10-23-27-24(26)22(16-33-17(2)3)32(23)15-18-11-13-19(14-12-18)20-8-6-7-9-21(20)25-28-30-31-29-25/h6-9,11-14,17H,4-5,10,15-16H2,1-3H3,(H,28,29,30,31) |
| SMIL | CCCCc1nc(Cl)c(COC(C)C)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4 |
| IUPAC navn | 5-[2-[4-[[2-butyl-4-chloro-5-(isopropoxymethyl)imidazol-1-yl]methyl]phenyl]phenyl]-1H-tetrazole |
| Vis mere |