Få mere at vide
Losartan-d4, TRC
Artikelnummer. 30477751
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30477751 1 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30477751 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL4705031MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Losartan-d4
CAS 1030937-27-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C22 2H4 H19 Cl N6 O
Mængde 1 mg
Synonym Losartan D4
InChI formel InChI=1S/C22H23ClN6O/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3,(H,25,26,27,28)/i9D,10D,11D,12D
SMIL [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1Cn2c(CCCC)nc(Cl)c2CO)c3ccccc3c4nnn[nH]4
IUPAC navn [2-butyl-5-chloro-3-[[2,3,5,6-tetradeuterio-4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazol-4-yl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 426.94
Formel vægt 426.1873
Procent renhed >95