Få mere at vide
Losartan-d4 Carboxylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30472882
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30472882 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30472882 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL4705131MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Losartan-d4 Carboxylic Acid
CAS 1246820-62-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C22H17D4ClN6O2
Mængde 1 mg
Synonym 2-Butyl-4-chloro-1-[[2’-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1’-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic Acid-d4, EXP 3174-d4
InChI formel InChI=1S/C22H21ClN6O2/c1-2-3-8-18-24-20(23)19(22(30)31)29(18)13-14-9-11-15(12-10-14)16-6-4-5-7-17(16)21-25-27-28-26-21/h4-7,9-12H,2-3,8,13H2,1H3,(H,30,31)(H,25,26,27,28)/i9D,10D,11D,12D
SMIL [2H]C1=C([2H])C(CN2C(CCCC)=NC(Cl)=C2C(O)=O)=C([2H])C([2H])=C1C3=CC=CC=C3C4=NNN=N4
Molekylvægt (g/mol) 440.92
Procent renhed >95